Renromspapir, TexWrite® 22
Leverandør: Texwipe
TX5811
818-0132EA 8025 NOK
818-0132
Renromspapir, TexWrite® 22
Papir
TexWrite® 22, dokumentasjonsark for renrom av lateksmettet cellulose uten organisk fyllmasse.
  • Ideell for notatskriving, utstyrshåndbøker og arbeidsinstruksjoner
  • Kan brukes med laserskrivere og kopimaskiner
Format: A4 cleanroom bond.
Forpakning: 250 ark per pakke, ti pakker per eske (Bag-Within-A-Bag®).