Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Azabenzene, Azine
8226.2500EA 4325 NOK
8226.2500
Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Kokepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011732
CAS-nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
FN: 1282
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %