Eddiksyre 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
85803.290EA 500 NOK
85803.290
Eddiksyre 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Eddiksyre glasial (iseddik)
Formel: H₃CCOOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 -> 0.501 mol/l