Jod 0.0241 M (0.0482 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
85806.320EA 1550 NOK
85806.320
Jod 0.0241 M (0.0482 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Jod
Formel: I₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.02398 -> 0,02422 mol/l
Content KI 57g/l +/-1 g