Eddiksyre 2%, VOLUSOL®
Leverandør: VWR Chemicals
86139.310EA 370 NOK
86139.310
Eddiksyre 2%, VOLUSOL®
Eddiksyre glasial (iseddik)
Formel: H₃CCOOH
MDL nummer: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 1.9 --> 2.1 %