Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM for bestemmelse av jodtall
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
86182.290EA 1300 NOK
86182.290
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM for bestemmelse av jodtall
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel: IBr
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011353
FN: 2789
ADR: 8,II