Hafnium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre med spormende av fluorsyre AVS TITRINORM standard til AAS
Leverandør: VWR Chemicals
86681.180EA 1575 NOK
86681.180 86681.260
Hafnium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre med spormende av fluorsyre AVS TITRINORM standard til AAS
Standarder Kationstandarder Hafnium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%