Titan(IV)klorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®

Leverandør: VWR Chemicals
Danger

Synonymer: Titanium tetrachloride

87053.290EA 1250 NOK
87053.290
Titan(IV)klorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Titan(IV)klorid
Formel: Cl₄Ti
MDL nummer: MFCD00011267
CAS-nummer: 7550-45-0
FN: 1838
ADR: 6.1 (8),I

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay Min. 99,5 %

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR