N-Etyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®

Leverandør: VWR Chemicals
Danger

87077.230EA 955 NOK
87077.230 87077.290 87077.320 87077.180 87077.460
N-Etyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Etyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Kokepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008868
CAS-nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
FN: 2733
ADR: 3 (8),II

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR