Metylrødt solution Reag. Ph. Eur. 1055101
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
87703.180EA 755 NOK
87703.180
Metylrødt solution Reag. Ph. Eur. 1055101
Metylrødt
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
MDL nummer: MFCD00002425
CAS-nummer: 493-52-7
Merck Indeks: 12,06199