Natriumhydroksid 20% (w/w) vandig løsning Reag. Ph. Eur. 1081401
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
87933.290EA 1850 NOK
87933.290
Natriumhydroksid 20% (w/w) vandig løsning Reag. Ph. Eur. 1081401
Natriumhydroksid
Bestillingsinformasjon: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9-10 °C
Tetthet: ∼1,22 g/ml
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II