2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
88253.120EA 1250 NOK
88253.120
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Formel: C₆H₂Cl₃NO
MDL nummer: MFCD00001611
CAS-nummer: 101-38-2
FN: 3224
ADR: 4.1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 98 %
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder Passes test
Melting point 65 - 68 °C
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) ≥ 800