Oksalsyre (Etandisyre) 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Ethanedioic acid
89619.290EA 543 NOK
89619.290
Oksalsyre (Etandisyre) 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM Volumetric
Oksalsyre (Etandisyre)
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Kokepunkt: 365
MDL nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7
Merck Indeks: 13,06980