Natriumhydroksid 8 mol/l (8 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Caustic soda
89745.290EA 955 NOK
89745.290
Natriumhydroksid 8 mol/l (8 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2