Molybdensyre ≥85% for synthesis
Leverandør: VWR Chemicals
91302.180EA 1125 NOK
91302.180
Molybdensyre ≥85% for synthesis
Molybdensyre
Formel: H₂MoO₄
MW: 161.95 g/mol
Kokepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 300 °C
Tetthet: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Indeks: 13,06262
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min 85%