Supelco® Organic Reference Standard, Oleuropein
Leverandør: Merck
92167-10MG
92167-10MGEA 905 NOK
92167-10MG
Supelco® Organic Reference Standard, Oleuropein
Standarder Organiske standarder
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4862487400917206bbb74e2113ab7161840dae45&vid=826985c46883641cef50a8479cd50c0496329de6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Synonym(s) (2S,3E,4S)-3-Ethylidene-2-(β-ᴅ-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic acid 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 32619-42-4
MDL No. MFCD16879008
Molekylvekt 540,51
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2…8 °C