VWR® Oxidase Swabs in a Box
Leverandør: VWR Chemicals
942152ZFEA 1375 NOK
942152ZF
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Mikrobiologiske testsystemer Enzymatiske tester
Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
  • 2×25 swabs
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904