orto-Borsyre 40 g/l in aqueous solution med indikator, VOLUSOL®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
95097.5000EA 1325 NOK
95097.5000
orto-Borsyre 40 g/l in aqueous solution med indikator, VOLUSOL®
orto-Borsyre
Formel: B(OH)₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (W/V) 3.9 - 4.2 %
Appearance Clear red liquid
Sensitivity Passes test
Density (20/4) 1.000 - 1.020