Silikagel C18-RP, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Bulk Silica - C18, Octadecylsilicate, C18 Silica gel
97727-U
97727-UEA 4125 NOK
97727-U
Silikagel C18-RP, Supelco®
Silica gel C18-RP
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00241275
CAS-nummer: 71889-02-6