Spillgranulat, syrenøytralisator, ALGOSOL N
Leverandør: VWR Chemicals
99910.414EA 1365 NOK
99910.414
Spillgranulat, syrenøytralisator, ALGOSOL N
Materialer for håndtering av søl
Algosol er et unikt naturprodukt som fremstilles av tang, og som egner seg til nøytralisering av syrer som saltsyre, svovelsyre, salpetersyre og flussyre. Det absorberer søl umiddelbart uten å smuldre opp og kan også brukes til brannslukking.
  • Non toxic, non flammable and dust-free
  • Can be swept up easily
  • Stable, chemically inert and non polluting
1 kg med Algosol nøytraliserer 180 ml 95% svovelsyre, 530 ml 36% saltsyre, 400 ml 70% salpetersyre eller 260 ml 40% fluorsyre.