4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12591.06 A12591.14
A12591.06EA 865 NOK
A12591.06 A12591.14
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 30273-00-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 82-84°/0.1mm MDL No.: MFCD00044074
Formel: C₇H₇Cl₂N
Kokepunkt: 82…84 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044074
CAS-nummer: 30273-00-8