L(+)-Rhamnose monohydrat
Leverandør: PanReac AppliChem
Synonymer: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
A4336.0010
A4336.0010EA 1800 NOK
A4336.0010
L(+)-Rhamnose monohydrat
L(+)-Rhamnose monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Smeltepunkt: 85…95 °C
Tetthet: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149363
CAS-nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Indeks: 12,08338