Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Warning
Synonymer: C.I. 58005
MQ200
A5533-25G
A5533-25GEA 1300 NOK
A5533-25G
Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Alizarin red S (sodium salt)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013049
CAS-nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59bf7d46c0c9c3ff64b14adf84cfbe2378167bd0&vid=2168a1e5ef8eacc67bfa377aac21bdcc6957be9f&prid=web&clid=SAPDAM