Natriumklorid 5 mol/L (5 M) vandig løsning for molekylærbiologi
Leverandør: PanReac AppliChem
A7006.1000
A7006.1000EA 1500 NOK
A7006.1000
Natriumklorid 5 mol/L (5 M) vandig løsning for molekylærbiologi
Natriumklorid
Formel: NaCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
DNases/RNases/Proteases not detectable
Composition NaCl: 292.2 g/L