Bovine serum albumin (BSA)
Leverandør: Abcam
AB64009-50
ABCAAB64009-50EA 19575 NOK
ABCAAB64009-50
Bovine serum albumin (BSA)
Proteiner
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Protein/peptide name Bovine Serum Albumin
Environmentally Preferable
Protein synonyms BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
Arter Bovine
Kilde Serum
CAS-nr 9048-46-8
90604-29-8
Farge light yellow
Lagringsforhold Refrigerator