2-Nitrocinnamaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
128610050
ACRO128610050EA 490 NOK
ACRO128610050
2-Nitrocinnamaldehyde 98%
2-Nitrocinnamaldehyde
Formel: C₉H₇NO₃
Smeltepunkt: 125…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007188
CAS-nummer: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %