Iridium 1.000 mg/l Ir in 5% saltsyre standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
196041000
ACRO196041000EA 1275 NOK
ACRO196041000
Iridium 1.000 mg/l Ir in 5% saltsyre standard til AAS
Standarder Kationstandarder Iridium Standards