Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: 5-CTP-Na2, CTP
226225000
ACRO226225000EA 4125 NOK
ACRO226225000
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate 95%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·xH₂O
MW: 527.12 g/mol (anhy)
Smeltepunkt: 215…218 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00150809
CAS-nummer: 652154-13-7
EINECS: 252-849-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 5 h)
HPLC ≥94 %