Pimozide
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
242010010
ACRO242010010EA 3825 NOK
ACRO242010010
Pimozide
Pimozide
  • Bioactive
Smeltepunkt: 214…222 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2062-78-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 222 °C
HPLC ≥96.0 %