Tetrahydropyran 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
325881000 325885000
ACRO325881000EA 900 NOK
ACRO325881000 ACRO325885000
Tetrahydropyran 99%
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Kokepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: –15 °C
MDL nummer: MFCD00006585
CAS-nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
FN: 3271
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,09356
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %