1,3-Dimetylnaftalen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
346900010
ACRO346900010EA 630 NOK
ACRO346900010
1,3-Dimetylnaftalen 96%
1,3-Dimetylnaftalen
Formel: C₁₂H₁₂
Kokepunkt: 263 °C
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 0,982 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004036
CAS-nummer: 575-41-7
EINECS: 209-384-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %