3-Nitropyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
348130010
ACRO348130010EA 1125 NOK
ACRO348130010
3-Nitropyridin 98%
3-Nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₂
Kokepunkt: 75 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 35…40 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00234974
CAS-nummer: 2530-26-9
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥97.5 %