Brewers gjær
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
368080010 368080050 368080250
ACRO368080010EA 585 NOK
ACRO368080010 ACRO368080050 ACRO368080250
Brewers gjær
Brewers gjær
CAS-nummer: 68876-77-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to brown Powder
Loss on drying ≤9 %
Protein 40 to 50 % (Typical value)
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g