3-Metyl-1-butyn 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
392740100 392740010
ACRO392740100EA 2575 NOK
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Metyl-1-butyn 96%
3-Metyl-1-butyn
Formel: C₅H₈
Kokepunkt: 28 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,666 g/cm³
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039853
CAS-nummer: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
FN: 3295
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %