Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
402470010 402470050
ACRO402470010EA 3475 NOK
ACRO402470010 ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Formel: C₁₆H₃₅O₄P
Kokepunkt: 48 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009492
CAS-nummer: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
FN: 1902
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %