Dimetylamin 26% (w/w) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
408000010
ACRO408000010EA 575 NOK
ACRO408000010
Dimetylamin 26% (w/w) in water
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 1160
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03255
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 25 to 27 %
HPLC ≥97.5 %