4-Nitrophthalic acid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
416120250 416121000
ACRO416120250EA 2950 NOK
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalic acid 99%
4-Nitrophthalic acid
Formel: C₈H₅NO₆
Smeltepunkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007252
CAS-nummer: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %