Sodium-3-(trimethylsilyl)propionate-[D₄] (98% D)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
432120010
ACRO432120010EA 2575 NOK
ACRO432120010
Sodium-3-(trimethylsilyl)propionate-[D₄] (98% D)
Sodium-3-(trimethylsilyl)propionate-[D₄]
Formel: C₆H₉D₄NaO₂Si
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002762
CAS-nummer: 24493-21-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
D-Enrichment ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %