5-Iodopyridin-2-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-5-iodopyridine, 5-Iodopyridin-2(1H)-one
436370010
ACRO436370010EA 0 NOK
ACRO436370010
5-Iodopyridin-2-ol 97%
5-Iodopyridin-2-ol
Formel: C₅H₄INO
MW: 221 g/mol
Smeltepunkt: 186,7…190.1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234058
CAS-nummer: 13472-79-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥96.0 %