2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
440220050
ACRO440220050EA 1650 NOK
ACRO440220050
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 179…181 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093781
CAS-nummer: 101084-96-2
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %