Natriumacetat, vannfri 99% for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
446880500 446882500
ACRO446880500EA 830 NOK
ACRO446880500 ACRO446882500
Natriumacetat, vannfri 99% for HPLC
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Kokepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 324 °C
Tetthet: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012459
CAS-nummer: 127-09-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
UV (0.5 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %