Capecitabine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Pentyl (1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamate
456241000
ACRO456241000EA 3575 NOK
ACRO456241000
Capecitabine 99%
Capecitabine
Formel: C₁₅H₂₂FN₃O₆
MW: 359.35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00930626
CAS-nummer: 154361-50-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %