Lapatinib
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulphonyl)ethyl)amino)methyl)furan-2-yl)quinazolin-4-amine, GW-572016
462360010
ACRO462360010EA 3750 NOK
ACRO462360010
Lapatinib
Lapatinib
  • Bioactive
Formel: C₂₉H₂₆ClFN₄O₄S
MW: 581.1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09264194
CAS-nummer: 231277-92-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %