Meropenem trihydrate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
462810010 462810050
ACRO462810010EA 1250 NOK
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem trihydrate
Meropenem trihydrate
  • Bioactive
Formel: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Kokepunkt: 627 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08600005
CAS-nummer: 119478-56-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)