Bilirubin
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
BIB0134-1G
APOSBIB0134-1GEA 1200 NOK
APOSBIB0134-1G
Bilirubin
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584.67 g/mol
Smeltepunkt: 192 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005499
CAS-nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7