Resazurin sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 5275 NOK
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005036
CAS-nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5