5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate, 5-FAM-N-succinimidyl ester, 5-Carboxyfluorescein NHS ester, 5-FAM SE
BIC1054-100MG
APOSBIC1054-100MGEA 2475 NOK
APOSBIC1054-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formel: C₂₅H₁₅NO₉
MW: 473.39 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077322
CAS-nummer: 92557-80-7