Dimetylsulfoksid, Cell Culture Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BID1200-4X250M
APOSBID1200-4X250MEA 4100 NOK
APOSBID1200-4X250M
Dimetylsulfoksid, Cell Culture Grade
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-604-3