G418 disulfat
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
BIG0175-1G BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA 395 NOK
APOSBIG0175-1G APOSBIG0175-5G
G418 disulfat
G418 disulfat
Aminoglycoside antibiotic.
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00058314
CAS-nummer: 108321-42-2