2,4-Dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR01522-1G
APOSOR01522-1GEA 6275 NOK
APOSOR01522-1G
2,4-Dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid 95%
2,4-Dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06245355
CAS-nummer: 394655-14-2